N-(3-Bromofenil)maleimida 96%
Atención
H50586.MDEA 87.4 EUR
H50586.MD H50586.03
N-(3-Bromofenil)maleimida 96%
N-(3-Bromofenil)maleimida
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01026470
Núm. CAS: 53534-14-8