5-Fluoroindazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26033.03EA 201 EUR
H26033.03
5-Fluoroindazol ≥98%
5-Fluoroindazol
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972877
Núm. CAS: 348-26-5