cis-4-Decen-1-ol ≥97%
Sinónimos: cis-Dec-4-en-1-ol
A18311.14EA 92.8 EUR
A18311.14
cis-4-Decen-1-ol ≥97%
cis-4-Decen-1-ol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 231…232 °C
Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F)
Número MDL: MFCD00015568
Núm. CAS: 57074-37-0
EINECS: 260-548-3