cis-3-Nonen-1-ol ≥97%
Atención
A17846.06EA 27.8 EUR
A17846.06 A17846.14
cis-3-Nonen-1-ol ≥97%
cis-3-Nonen-1-ol
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Pto. Ebullición: 107…109 °C (20 mmHg)
Densidad: 0,847
Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F)
Número MDL: MFCD00010314
Núm. CAS: 10340-23-5
EINECS: 233-735-2