Benzofurano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[b]furano
A15225.30EA 1080 EUR
A15225.30 A15225.09 A15225.18
Benzofurano ≥99%
Benzofurano
Formula: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 173…175 °C
Pto. de fusión: < –18 °C
Densidad: 1,095
Pto. de inflamación: 56 °C (133 °F)
Número MDL: MFCD00005847
Núm. CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01089