9-Antracenometanol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
A15188.18EA 278 EUR
A15188.18 A15188.09 A15188.30
9-Antracenometanol ≥97%
9-Antracenometanol
Formula: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160…165 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001264
Núm. CAS: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III