Benzotiazol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A10380.0BEA 125 EUR
A10380.0B A10380.30 A10380.18
Benzotiazol ≥97%
Benzotiazol
Formula: C₇H₅NS
MW: 135,19 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,241
Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005775
Núm. CAS: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01108