Cromato de calcio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
43333.22EA 407 EUR
43333.22 43333.14
Cromato de calcio ≥99.9% (metals basis)
Cromato de calcio
Formula: CaCrO₄
MW: 156,07 g/mol
Pto. de fusión: 2170 °C
Densidad: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049403
Núm. CAS: 13765-19-0
EINECS: 237-366-8
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 12,01700