n-Butillitio 2.7 M in toluene, AcroSeal™
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
378938000.EA
231
EUR
378938000.
378931000.
n-Butillitio 2.7 M in toluene, AcroSeal™
n-Butillitio
Formula:
C₄H₉Li MW: 64,06 g/mol Densidad: 0,86 g/cm³ Pto. de inflamación: 4 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009414 EINECS: 203-698-7 UN: 3394 ADR: 4.2, |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Active base | 19.5 to 20.5 % |
Titration Active base | 2.62 to 2.75 M |
Free base | ≤1.0 % |