cis-1-Amino-9-octadeceno ∼ 80-90% C18
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Z)-1-Amino-9-octadeceno
ACRO129540050EA
42.2
EUR
ACRO129540050
ACRO129540051
ACRO129540010
cis-1-Amino-9-octadeceno ∼ 80-90% C18
cis-1-Amino-9-octadeceno
Formula:
C₁₈H₃₇N MW: 267,5 g/mol Pto. Ebullición: 364 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 8…18 °C Densidad: 0,81 g/cm³ Pto. de inflamación: 154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066507 Núm. CAS: 112-90-3 EINECS: 204-015-5 UN: 2735 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % (Primary amine) |
Additional info | distillation range (between 90°C and 107°C): ≥90% |
Additional info | residue: ≤10 ug/ml |
Additional info | pour point: ≤-62°C |
Additional info | dielectric strength: ≥35 kV |
Viscosity | 0.7 to 0.9 cSt (at 25°C) |