1H-Pirrolo[2,3-b]piridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
ACRO105100250EA
420
EUR
ACRO105100250
ACRO105100050
ACRO105100010
1H-Pirrolo[2,3-b]piridina 98%
1H-Pirrolo[2,3-b]piridina
Formula:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol Pto. Ebullición: 270 °C (1004HPA) Pto. de fusión: 103…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005606 Núm. CAS: 271-63-6 EINECS: 205-981-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 107 °C |
GC | ≥97.5 % |