VWR®, Sistema de limpieza con mopa de microfibra
Proveedor: VWR
VWR®
129-0452EA 187 EUR
129-0452
VWR®, Sistema de limpieza con mopa de microfibra
Mopas
El sistema de limpieza VWR® Microfibre Mop ofrece una solución de limpieza total para suelos, paredes y techos. Este sistema no requiere ninguna formación específica, ya que es muy sencillo y flexible de utilizar.
  • Rentable: Una mopa puede limpiar hasta 25 m²
  • Ergonómico y fácil de usar
  • Dependiendo de la necesidad, la unidad de bastidor de la mopa puede introducirse en el escurridor plano para obtener la humedad deseada de la mopa: Húmedo para la desinfección o húmedo para la limpieza
El sistema de limpieza con mopa de microfibra de VWR® se compone de:
-Carro de acero inoxidable, equipado con dos o tres cubos a elegir
-Escurridor plano ergonómico
-Mango telescópico ergonómico y marco de la fregona
-Mopas de ambiente controlado VWR® de baja fricción y microfibra
La mopa de microfibra de VWR® para entorno controlado:
-Fabricada con microfibra continua 100% PES y con cortes a láser en los bordes para no desprender pelusa
-Excelente rendimiento mecánico en tareas de limpieza
-Para suelos, paredes y techos
-Resistencia al calor y productos químicos, apta para esterilización (autoclave o radiación)"
Certificaciones: Cumple con los requisitos de la ISO Clase 5 y de las GMP A+B.
Precaución: Todos los componentes se pueden esterilizar mediante autoclave.