¿Quiere conectarse de nuevo?
Dowex® 50WX8 (H) (intercambiador de cationes fuertemente ácido)
Proveedor: Merck Millipore
Atención
MDL Number: MFCD00132726
Núm. CAS: 11119-67-8
Resultados test especificaciones
Description light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm) ≥ 70.0 %
Total capacity ≥ 1.7 mol/l
Water absorption 640 - 720 g/kg
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Ion exchanger Dowex® 50 WX 8 (strongly acidic cation exchanger), H+ form Plastic bottle 250 ml 1.05221.0250
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.