Bloques calefactores DrySyn®
Proveedor: Asynt
DrySyn®
442-0856EA 1410 EUR
442-0856 460-0126 460-0124 442-1238 460-0125 ASYNADS14-50 442-0872 442-0851
Bloques calefactores DrySyn®
Termobloques Bloques
La gama de bloques calefactores DrySyn es la alternativa a los baños de aceite y capas calefactoras. El sistema ofrece síntesis limpias y seguras para reacciones únicas o múltiples.
  • Compatible con cualquier agitador magnético con placa calefactora
  • Transmisión segura y rápida del calor hasta más de 300 °C
  • Admite la gama completa de matraces de fondo redondo estándar, compatible con matraces de varios cuellos
  • El diseño de pocillo bajo evita roturas del material de vidrio y aumenta la visibilidad de la reacción
  • Acabado anodizado transparente resistente a productos químicos y solventes
  • Asas resistentes al calor para levantarlo de forma segura y fácil