¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Medios deshidratados para microbiología
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/40/18989340.jpg
Los medios deshidratados para microbiologia permiten el cultivo y aislamiento de microorganismos para investigación. Los polvos de fácil disolución estan ya mezclados para una preparación rápida utilizando líquidos neutrales. Las mezclas de gránulo bajo en polvo garantizan que habrá un correcto enrequicimiento para un crecimiento y viabilidad óptimos cuando se utiliza medio estandarizado. Las mezclas se pueden almacenar en seco durante largos períodos de tiempo. La gran selección de ingredientes garantiza que habrá disponibilidad del medio deshidratado más compatible para el cultivo microbiológico.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"52"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Los medios deshidratados se utilizan para una gran variedad de aplicaciones. Para minimizar el riesgo de los medios de cultivo en polvo, Merck produce...
Proveedor:  Merck
Descripción:   Los medios cromogénicos ofrecen un método para la identificación rápida de enzimas bacterianas características. Merck ofrece una amplia gama de medios...
Numero del catalogo: (1.00043.0500)
Proveedor:  Merck
Descripción:   In combination with the selective supplement Lithium-Mupirocin (MUP) the TOS Propionate agar allows the direct detection of viable bifidobacteria in s...
UOM:  1 * 500 g
Proveedor:  Merck
Descripción:   El agua limpia y fresca es uno de los problemas más importantes que afronta la humanidad. El análisis del agua se recomienda también en la industria a...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Amplia gama de medios de cultivo de acuerdo con las normas ISO y la farmacopea internacional armonizada. Tal como cabe esperar, todos nuestros medios ...
Proveedor:  Merck
Descripción:   Medio selectivo para la detección de Enterobacter sakazakii en leche en polvo y fórmulas en polvo para lactantes. La base en agar para Enterobacter sa...
Numero del catalogo: (1.00427.0500)
Proveedor:  Merck
Descripción:   Este medio está de acuerdo con el medio ALOA (agar para Listeria según Ottaviani & Agosti), un medio selectivo para el aislamiento de Listeria mono...
UOM:  1 * 500 g
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   LB broth, Miller formulation, tissue culture grade, 500 g, Aplicación: Selective media, Selectivo para: E.coli
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 52
  1  2  3  4  5  6  7  Siguiente