La carcasa de acero inoxidable herméticamente sellada es resistente al agua, al polvo y a los gérmenes. Temperatura de funcionamiento para la versión basic hasta 50 °C, para la versión HT hasta 95 °C sumergido en baños de agua, hasta 200 °C en hornos.
- Accionamiento inductivo sin mantenimiento ni desgaste
- Mezclado sin sobreaceleraciones 100% sincronizado
- Sumergible en baños de agua y de aceite
- Adecuado para el uso en incubadores de CO₂
SoftStart para una aceleración fiable y segura del imán de agitación
QuickSet para el ajuste del inicio y la velocidad máxima
Almacenamiento del último estado de trabajo cuando se apaga
Pantalla digital para el ajuste de la velocida
Clase de protección IP: IP 20
MIXcontrol 20. Speed range: 100 - 1600 min-1
Stainless steel control unit for connecting one MIXdrive stirrer. Power setting in four steps.
MIXcontrol 40. Speed range: 100 - 2000 min-1
Stainless steel control unit for connecting two MIXdrive stirrers. Power setting in ten steps.
MIXcontrol eco. Speed range: 120 - 1200 min-1
Control unit in plastic moulding for connecting one MIXdrive stirrer. Without QuickSet, memory function and display.
Certificaciones: IP 68.
Información para pedidos: La unidad de control externa (debe solicitarse por separado).