Película, Amersham Hyperfilm™ MP
Proveedor: Cytiva
Amersham Hyperfilm™ MP
28-9068-43EA 253 EUR
28-9068-43 28-9068-44 28-9068-45 28-9068-46 28-9068-50 28-9068-42
Película, Amersham Hyperfilm™ MP
Películas de autorradiografía Películas
Amersham Hyperfilm™ MP es un película de gran rendimiento y de múltiples usos que cuenta con una emulsión mejorada que posibilita un mejor rendimiento y un fondo más claro. Amersham Hyperfilm™ MP puede procesarse en procesadores automáticos o de forma manual usando los reveladores y fijadores más comunes para películas de rayos X.
  • Contraste superior y mejor visibilidad de las bandas
  • Imágenes listas para su publicación: el riesgo de artefactos visibles (p. ej., marcas de la envoltura de plástico) se reduce gracias la revestimiento antiestático mejorado
  • Interpretación más fácil de las imágenes sin que se vea afectada la sensibilidad gracias a la base transparente incolora.
  • Detección mejorada de objetivos de concentración más baja por medio de tiempos de exposición más largos sin aumentar el fondo
  • Mayor flexibilidad: adecuado para la detección de 3H, 14C, 3P, 33P, 35S, 125I en autorradiografías directas o indirectas.
Amersham Hyperfilm™ MP is intended for radiometric or chemiluminescent applications. It may also be used with fluorography with 3H, 14C and 35S, or with intensifying screens with 32P or 125I, or direct autoradiography with 14C, 35S, 32P and 125I. It cannot be used for direct autoradiography with tritium.
Amersham Hyperfilm™ MP can be processed in automatic processors or manually, in tanks and tray, using most common X-ray film developers and fixers.
In a multidisciplinary laboratory, in which blots and sequencing experiments are performed, Hyperfilm™ MP is the recommended film for high performance in all applications.
Envase: Suministrado en paquetes de 50 o 100 hojas. También disponible en sobres* sellados en los que no entra la luz para garantizar la máxima protección y facilidad de uso.