Esta compacta unidad de sobremesa con una cámara utilizable de 25 L ofrece una gran capacidad y el rendimiento de un autoclave grande. La unidad tiene una tapa por la cámara y una cubierta frontal transparente fabricada de vidrio de seguridad, iluminación LED de la cámara e iluminación en color para visualizar el proceso del ciclo. No requiere conexión de agua de alimentación o de agua residual, ventilador con enfriamiento rápido, el usuario solo tiene que enchufarlo y empezar. En acero inoxidable, tapa de la cámara de vidrio de seguridad resistente a la temperatura.
- Generador de vapor integrado con elementos de calor seco
- Sistema de cierre completamente automático con dispositivo de bloqueo térmico para evitar la sobreebullición y proteger al operador
- Cubierta frontal de vidrio de seguridad transparente e iluminación del proceso (LED): azul, rojo y verde
- Sensor de serie que mide la temperatura del interior de las botellas
- Interfaces RS232 y RS485
Capacity: 25 L (example 5×1 litre laboratory flasks or up to 5 kg instruments or waste).
Certificaciones: Completa conformidad con DIN 58951 y TRB 402 (dispositivo de bloqueo térmico).
Precaución: Please contact your local Avantor office for clarifying the correct model / features that suit your application.