4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)piperazine 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD99257-1GEA
148
EUR
BLDPBD99257-1G
BLDPBD99257-250MG
BLDPBD99257-5G
4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)piperazine 95%
4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)piperazine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O MW: 206,284 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03001699 Núm. CAS: 85817-34-1 |