4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD98437-25GEA
293
EUR
BLDPBD98437-25G
BLDPBD98437-5G
BLDPBD98437-0.025G
BLDPBD98437-250MG
BLDPBD98437-1G
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₆N₂O₃ MW: 178,1448 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221439 Núm. CAS: 33224-23-6 |