2-Bromo-6-fluorophenol 98%
|
|
BLDPBD9813-100GEA
251
EUR
BLDPBD9813-100G
BLDPBD9813-1G
BLDPBD9813-25G
BLDPBD9813-10G
BLDPBD9813-5G
2-Bromo-6-fluorophenol 98%
2-Bromo-6-fluorophenol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₆H₄BrFO MW: 191,0000 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03788533 Núm. CAS: 2040-89-3 |