3-Amino-4-iodo-1H-indazole 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD98049-5GEA
112
EUR
BLDPBD98049-5G
BLDPBD98049-1G
3-Amino-4-iodo-1H-indazole 97%
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₇H₆IN₃ MW: 259,0471 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426697 Núm. CAS: 599191-73-8 |