4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 98%
|
|
BLDPBD97219-10GEA
64
EUR
BLDPBD97219-10G
BLDPBD97219-25G
BLDPBD97219-250MG
BLDPBD97219-100G
BLDPBD97219-5G
BLDPBD97219-1G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₅FN₂O₄S MW: 220,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08703185 Núm. CAS: 406233-31-6 |