4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone 95%
|
|
BLDPBD95709-25GEA
247
EUR
BLDPBD95709-25G
BLDPBD95709-1G
BLDPBD95709-5G
BLDPBD95709-250MG
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone 95%
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₈ClFO MW: 186,6106 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236601 Núm. CAS: 177211-26-6 |