4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
BLDPBD95674-100MGEA 14 EUR
BLDPBD95674-100MG BLDPBD95674-250MG BLDPBD95674-5G BLDPBD95674-0.025G BLDPBD95674-25G BLDPBD95674-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094460
Núm. CAS: 252004-45-8