4-Bromo-N-phenylaniline 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD95236-5GEA
22
EUR
BLDPBD95236-5G
BLDPBD95236-25G
BLDPBD95236-1G
4-Bromo-N-phenylaniline 98%
4-Bromo-N-phenylaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₁₂H₁₀BrN MW: 248,1200 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07779504 Núm. CAS: 54446-36-5 |