4-Bromobenzylamine hydrochloride 95%
|
|
BLDPBD95211-5GEA
16
EUR
BLDPBD95211-5G
BLDPBD95211-100G
BLDPBD95211-10G
BLDPBD95211-1G
BLDPBD95211-0.025G
BLDPBD95211-25G
4-Bromobenzylamine hydrochloride 95%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₇H₉BrClN MW: 222,52 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012860 Núm. CAS: 26177-44-6 |