Resodiacetophenone 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD92726-25GEA 214 EUR
BLDPBD92726-25G BLDPBD92726-5G BLDPBD92726-10G BLDPBD92726-1G
Resodiacetophenone 97%
Resodiacetophenone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,1840 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017655
Núm. CAS: 2161-85-5