4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
BLDPBD91638-1GEA 35 EUR
BLDPBD91638-1G BLDPBD91638-25G BLDPBD91638-250MG BLDPBD91638-0.025G BLDPBD91638-5G
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788413
Núm. CAS: 850568-14-8