4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD90237-100MGEA
6
EUR
BLDPBD90237-100MG
BLDPBD90237-250MG
BLDPBD90237-1G
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride 98%
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₇H₁₄ClNO·ClH MW: 200,106 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00035333 Núm. CAS: 57616-74-7 |