4-Bromo-4'-pentylbiphenyl 98%
|
|
BLDPBD8878-250MGEA
7
EUR
BLDPBD8878-250MG
BLDPBD8878-1G
BLDPBD8878-10G
BLDPBD8878-25G
BLDPBD8878-100G
BLDPBD8878-5G
4-Bromo-4'-pentylbiphenyl 98%
4-Bromo-4'-pentylbiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₇H₁₉Br MW: 303,2400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060106 Núm. CAS: 63619-59-0 |