3-Butoxypropionitrile 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD88424-25GEA
19
EUR
BLDPBD88424-25G
BLDPBD88424-100G
BLDPBD88424-5G
3-Butoxypropionitrile 98%
3-Butoxypropionitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₁₃NO MW: 127,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045643 Núm. CAS: 6959-71-3 |