3-Methoxypyridazine 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD87838-5GEA 108 EUR
BLDPBD87838-0.025G BLDPBD87838-5G BLDPBD87838-1G BLDPBD87838-25G BLDPBD87838-250MG BLDPBD87838-100MG
3-Methoxypyridazine 97%
3-Methoxypyridazine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,1139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00234098
Núm. CAS: 19064-65-4