3-Methoxydiphenylamine 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD87794-5GEA 9 EUR
BLDPBD87794-5G BLDPBD87794-100G BLDPBD87794-500G BLDPBD87794-25G BLDPBD87794-10G
3-Methoxydiphenylamine 97%
3-Methoxydiphenylamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008383
Núm. CAS: 101-16-6