5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
BLDPBD87736-1GEA
17
EUR
BLDPBD87736-1G
BLDPBD87736-250MG
BLDPBD87736-10G
BLDPBD87736-5G
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₃ MW: 235,0872 g/mol |
Número MDL:
MFCD03412068 Núm. CAS: 445264-60-8 |