3-Ethynylthiophene 95%
BLDPBD86719-10GEA 141 EUR
BLDPBD86719-10G BLDPBD86719-5G BLDPBD86719-25G BLDPBD86719-1G
3-Ethynylthiophene 95%
3-Ethynylthiophene
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₆H₄S
MW: 108,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039973
Núm. CAS: 67237-53-0