3-Ethoxypropionitrile 99%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD86579-100GEA
17
EUR
BLDPBD86579-100G
BLDPBD86579-1000G
BLDPBD86579-500G
BLDPBD86579-25G
3-Ethoxypropionitrile 99%
3-Ethoxypropionitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₅H₉NO MW: 99,1300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001959 Núm. CAS: 2141-62-0 |