Fmoc-L-phenylalanine 98%
Sinónimos: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
BLDPBD8605-25GEA 13 EUR
BLDPBD8605-25G BLDPBD8605-10G BLDPBD8605-1000G BLDPBD8605-500G BLDPBD8605-5G BLDPBD8605-100G
Fmoc-L-phenylalanine 98%
Fmoc-L-phenylalanine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037128
Núm. CAS: 35661-40-6