3-Chloro-6-iodopyridazine 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD85994-1GEA
13
EUR
BLDPBD85994-1G
BLDPBD85994-250MG
BLDPBD85994-25G
BLDPBD85994-5G
BLDPBD85994-10G
3-Chloro-6-iodopyridazine 97%
3-Chloro-6-iodopyridazine
Formula:
C₄H₂ClIN₂ MW: 240,43 g/mol |
Número MDL:
MFCD08275187 Núm. CAS: 135034-10-5 |