N-Fmoc-glycine 98%
BLDPBD8594-10GEA 9 EUR
BLDPBD8594-10G BLDPBD8594-0.025G BLDPBD8594-500G BLDPBD8594-1G BLDPBD8594-5G BLDPBD8594-100G BLDPBD8594-25G
N-Fmoc-glycine 98%
N-Fmoc-glycine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037140
Núm. CAS: 29022-11-5