3-Bromo-6-chlorochromone 98%
BLDPBD85242-1GEA 125 EUR
BLDPBD85242-1G BLDPBD85242-250MG BLDPBD85242-5G
3-Bromo-6-chlorochromone 98%
3-Bromo-6-chlorochromone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₉H₄BrClO₂
MW: 259,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093123
Núm. CAS: 73220-38-9