3-Bromo-o-anisaldehyde 95%
|
|
BLDPBD84958-5GEA
245
EUR
BLDPBD84958-5G
BLDPBD84958-250MG
BLDPBD84958-1G
3-Bromo-o-anisaldehyde 95%
3-Bromo-o-anisaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,0400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09834811 Núm. CAS: 88275-87-0 |