3-Benzyloxybenzyl bromide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD84737-10GEA
96
EUR
BLDPBD84737-10G
BLDPBD84737-250MG
BLDPBD84737-5G
BLDPBD84737-25G
BLDPBD84737-1G
3-Benzyloxybenzyl bromide 98%
3-Benzyloxybenzyl bromide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₄H₁₃BrO MW: 277,1600 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01318307 Núm. CAS: 1700-31-8 |