3',5'-Diacetoxyacetophenone 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD82354-25GEA
47
EUR
BLDPBD82354-25G
BLDPBD82354-5G
BLDPBD82354-100G
BLDPBD82354-1G
3',5'-Diacetoxyacetophenone 98%
3',5'-Diacetoxyacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₁₂O₅ MW: 236,2207 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008702 Núm. CAS: 35086-59-0 |