4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD8121-5GEA
40
EUR
BLDPBD8121-5G
BLDPBD8121-25G
BLDPBD8121-100G
BLDPBD8121-1G
BLDPBD8121-10G
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronic acid 95%
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₅H₂₃BO₂ MW: 246,1529 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06658197 Núm. CAS: 146862-02-4 |