2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
BLDPBD81070-10GEA 137 EUR
BLDPBD81070-10G BLDPBD81070-5G BLDPBD81070-1G BLDPBD81070-25G
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094283
Núm. CAS: 2003-10-3