3-(Methylthio)-1-hexanol 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD80757-5GEA
15
EUR
BLDPBD80757-5G
BLDPBD80757-25G
BLDPBD80757-100G
3-(Methylthio)-1-hexanol 98%
3-(Methylthio)-1-hexanol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₄H₁₀OS MW: 148,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010674 Núm. CAS: 51755-66-9 |