3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate 95% estabilizado
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
BLDPBD80720-100GEA 94 EUR
BLDPBD80720-100G BLDPBD80720-500G BLDPBD80720-25G BLDPBD80720-5G
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate 95% estabilizado
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₆H₃₈O₅Si₄
MW: 422,82 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053871
Núm. CAS: 17096-07-0