3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD80516-5GEA
146
EUR
BLDPBD80516-5G
BLDPBD80516-0.025G
BLDPBD80516-1G
BLDPBD80516-25G
BLDPBD80516-250MG
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₃ MW: 221,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115691 Núm. CAS: 397843-70-8 |