3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD80189-10GEA
306
EUR
BLDPBD80189-10G
BLDPBD80189-1G
BLDPBD80189-250MG
BLDPBD80189-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid 95%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₁H₉NO₄ MW: 219,1900 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04124288 Núm. CAS: 618383-47-4 |